Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Modelle mit Universalglasmembran und pH-Indikatorglasgehäuse - Quecksilber-frei
Universalglasmembran und Glaskörper ermöglichen pH-Messungen von Null bis 14
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Universalglasmembran und Glaskörper ermöglichen pH-Messungen von Null bis 14
- Universal-Glasmembran
- pH-Bereich 0 bis 14
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
0 bis 14 | |
30 Zoll |
Glas | |
Empfohlene Referenzelektroden: 13-620-51, 13-620-52, 13-620-57, 13-620-61, 13-620-62, 13-620-45, 13-620-53, 13-620-46, 13-620-47 |