Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Waterproof AP72 pH-/mV-/Temperaturmessgerät
Moderne PH-Messgeräte in einem wasserfesten, staubdichten Gehäuse
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beinhaltet: Mit Messgerät, Batterien und Anweisungen.
Beschreibung
- Das ergonomische Design liegt bequem in der Hand
- Dank der Elektrodenhalterung ist eine Anwendung mit einer Hand möglich
- Der erweiterte Einrichtungsmodus ermöglicht eine individuelle Einstellung der Messwerte und Überprüfung von Steigerung und Versatz der Elektrode zur Gewährleistung der Genauigkeit
- Anzeige von pH-Wert, absolutem oder relativem mV-Wert und Temperatur
- Genauigkeit von ±0.01 pH und ±0.02 mV
- Manuelle oder automatische Temperaturregelung
- Fünfpunkt-pH-Kalibrierung auf Tastendruck und automatische Puffererkennung (pH 1.68, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45)
- HOLD-Funktion, Bereitschaftsanzeige und automatische Abschaltfunktion
- Anzeige von pH-Wert, mV-Wert oder relativem mV-Wert sowie Temperatur in °C oder °F
- Speichen und Abrufen von bis zu 50 Messwerten mit den dazugehörigen Temperaturen möglich
Die gespeicherten Daten und die Kalibrierungsdaten können dank der Echtzeituhr mit einem Datums- und Zeitstempel versehen werden
Sechspunkt-pH-Kalibrierung auf Tastendruck und automatische Puffererkennung
Verschiedene Puffersätze zur Auswahl (NIST™, DIN und Standard US)
Zertifizierungen
ISO 9001:2000, CE
Serviceleistungen
Der Endanwender erhält eine Garantie über 3 Jahre, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch frei von Material- und Fertigungsfehlern ist.
Spezifikation
±0.01 | |
±0.5°C | |
pH, mV, Temperatur | |
0.001 | |
0.1 von 0 bis ±400, 1 über mV | |
0° bis 100 °C | |
LCD | |
67 | |
1.0 lb. | |
Mehrere | |
Mehrere |
±0.2 von 0 bis ± 400 mV, ± 2 über 200 mV | |
Messgerät, Batterien und Anweisungen | |
-2 bis 16 | |
0 bis ±2000 mV | |
5 | |
0.1°C | |
ISO 9001 2000, CE | |
0.5 kg | |
3 Jahre | |
Mehrere | |
Automatisch oder manuell |