Learn More
Fisherbrand™ Digitale Thermometer mit Edelstahlstab und 0.375 Zoll-LCD-Bildschirm
Leicht ablesbare digitale Handthermometer
29.85 € - 61.25 €
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 0.15 in. |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) Sonde | 5.25 in. |
Länge (metrisch) | 16.51 cm |
Länge (metrisch) Sonde | 13.3 cm |
Auflösung | 0,1 °C |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11739725
|
Fisherbrand™
|
DNV, ISO 17025, A2LA | ±0,3 °C |
61.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11709725
|
Fisherbrand™
|
ISO 17025, A2LA, NIST | ±1 °C |
29.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Leicht ablesbare Fisher Scientific™ Digitalthermometer mit Edelstahl-Stiel sind chemisch beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel und können zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen verwendet werden.
- Modelle mit kurzem Spieß eignen sich ideal für den Transport in einer Tasche
- Längere Sonden eignen sich hervorragend für die Messung von Probentemperaturen unter Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
- Thermometer mit längeren Abtastraten ermöglichen das Entfernen des Thermometers aus der Probe vor dem erneuten Einlesen—, ideal, wenn die Anzeige in der Messposition schwer abzulesen ist
- Für den Einsatz in Küvetten, Erde, Inkubatoren, Erdölprodukten und Lebensmitteln
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
0.15 in. | |
16.51 cm | |
0,1 °C | |
6,5 in. | |
150 °C | |
-50 °C | |
-50° bis +150°C |
5.25 in. | |
13.3 cm | |
1 oz. | |
302 °F | |
−58 °F | |
-58° bis +302°F |