Learn More
Fisherbrand™ Elektrodenanschlussadapter - Quecksilber-frei
Adapter verbinden Elektroden mit verschiedenen Eingangsbuchsen und sind quecksilberfrei
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Adapter verbinden Elektroden mit verschiedenen Eingangsbuchsen und sind quecksilberfrei
- Adapter verbinden Elektroden mit verschiedenen Eingangsbuchsen
Spezifikation
US-Standard/Pin-Stecker auf BNC-Eingangsbuchse | |
Elektrode | |
Verbindungsadapter | |
Passt die Elektrode mit BNC-Stecker an die US-Standard-/Pin-Eingangsbuchse an |