Learn More
Fisherbrand™ Fülllösung für accuCap™ Elektrode
Für Kapillar-Abzweigelektrode 13-620-130
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Für Kapillarelektrode mit Diaphragma 13-620-130
- Flüssiggel KCl
- In 60 ml (2 oz.) Flaschen
- Ersetzt 13-620-430
- Für nachfüllbare AccuCap-Elektrode mit Glaskörper 13-620-130
Spezifikation
100 °C | |
60 ml | |
AccuCap™ wiederauffüllbare Elektrode mit Glaskörper und Kapillar-Diaphragma | |
Flüssiggel KCl | |
löslich |
2.02 oz. | |
Blau | |
Elektrode | |
8 |