Learn More
Fisherbrand™ RS232 Thermodrucker für die accumet™ Tischmessgeräte der Serien AB und XL
Praktisch und kompakt
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34000kg
Beschreibung
- Thermodrucker mit geringer Stellfläche
- Kompakte 5.25 Zoll H x 3.75 Zoll B
- Universelles Netzteil für 100/240 VAC
- Betriebstemperatur: 0° bis 50 °C (41° bis 104 °F)
- Gewicht des Geräts: 0.34 kg (0.75 lb.)
- Seriennr. RS-232
- Papierbreite: 58.4 mm (2.3 Zoll)
- Druckbreite: 1.9 Zoll (48.2 mm) @ 384 Punkte pro Linie
- Druckerkabel (13-637-681) und Papierrollen (13-637-691) separat erhältlich
Bestellinformation
Der 13-637-690 Drucker ist kompatibel mit der 13-636-XLxxx Serie (Modelle XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 ), der 13-636-ABxxx Serie (Modelle AB150, AB200, AB250) und der 13-636-AB15Plus Serie (Modell AB15P). Das Kabel 13-637-680 (separat erhältlich) ist für die Arbeit mit dem AB15P erforderlich.
Der 13-637-690 Drucker ist nicht kompatibel mit 13-636-XLxx Messgeräten (Modelle XL15, XL20, XL25, XL30, XL40, XL50, XL60).
Serviceleistungen
Ein Jahr Teile & Arbeit (nur Drucker)
Spezifikation
5.25 x 3.75 Zoll (0.13 m x 0.09 m) | |
0.13 m | |
3.75 Zoll |
5.25 Zoll | |
100/240 V | |
0.09 m |