Learn More
Fisherbrand™ Standard-Ölnebelfilter
Wie mit Fisher Scientific Maxima C Plus Pumpen geliefert
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Wie mit Fisher Scientific Maxima C Plus Pumpen geliefert
Diese kompakten, runden Filter einfach in den Auslassanschluss mit Gewinde einschrauben, um das während des Betriebs ausgestoßene Öl aufzufangen. Ein austauschbares Filterelement im Ölfilter trennt das Öl in Partikel von nicht mehr als 0.3 μm Größe und tropft das gesammelte Öl zurück in das Ölgehäuse.
- Das Filterelement lässt sich leicht austauschen
- Die Nummer für die Nachbestellung befindet sich auf dem Filterbehälter
- Für M4C- oder M8C-Vakuumpumpen, die vor September 1999 (S/N vor FKK090000) entwickelt wurden.
- Für M4C- oder M8C-Vakuumpumpen, die vor August 1999 (S/N vor FKK090000) entwickelt wurden.
Specifications
2 1/2 Zoll | |
Vakuumpumpe, Modelle M8C | |
11.73 cm |
63.5 mm | |
4.62 Zoll | |
Standard-Abluftölfilter |