Learn More
Fisherbrand™ SX-Timer™ und Quick-Timer™ Taschen-Timer
Einfach zu lesen und zu verwenden, ohne Tasten, Batterien oder verwirrende Einstellungen. Fisherbrand SX-Timer und Quick-Timer Taschen-Timer können von 1 bis 60 Minuten eingestellt werden.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22000kg
Beinhaltet: Chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Trageband, Schlüsselkette, Magnet auf der Rückseite
Beschreibung
- Wenn Sie den Zeiger auf die gewünschte Countdown-Einstellung drehen, werden die Timer automatisch gewickelt
- Der Zeiger zeigt immer die genaue verbleibende Zeit an
- Die laute Glocke ertönt bei Null für fünf Sekunden
- Chemisch beständiges ABS Kunststoffgehäuse
Quick-Timer
- Blau/weiß mit Magnet auf der Rückseite
- Durchmesser: 2.5 × 1 in. (6.4 × 2.5 cm)
- Gewicht: 85 g (3 oz.)
SX-Timer
- Durchscheinend blau/weiß
- Durchmesser: 2.25 × 1 in. (5.7 × 2.5 cm)
- Gewicht: 63 g (2.25 oz.)
Spezifikation
Taschen-Timer | |
Lauter Alarm (5 Sek.) | |
Blau, weiß | |
2.54 cm | |
6.35 cm | |
85.04 g |
0 bis 60 min | |
1 min | |
1 in. | |
2.5 in. | |
3 oz. | |
Chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Trageband, Schlüsselkette, Magnet auf der Rückseite |