Learn More
Traceable™ One-Shot™ pH-Puffer-Standards pH 4.005, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Präzise, reproduzierbare Kalibrierungen von pH-Werten mit farbcodierten Flaschen. Farbcodierte Fisher Scientific Traceable Puffer sind pH-Puffer mit zertifizierten Referenzmaterialien. Mit allen pH-Messgeräten und Elektroden kompatibel.
Marke: Fisherbrand
Weitere Details : CAS : 144-55-8 Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Präzise, reproduzierbare Kalibrierungen von pH-Werten mit farbcodierten Flaschen. Farbcodierte Fisher Scientific Traceable Puffer sind pH-Puffer mit zertifizierten Referenzmaterialien. Mit allen pH-Messgeräten und Elektroden kompatibel.
- Lösungen mit Certified Reference Material (CRM) erfüllen alle Testanforderungen für Bundes-, Landes- und Regionalbehörden
- 100 % kompatibel mit allen Marken von pH-Messgeräten und Elektroden
- Langfristige Pufferstabilität und Pufferbeständigkeit gegen Temperaturschwankungen während der Kalibrierung des pH-Messgeräts
- Formulierung nach IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
- Dreischichtige proprietäre Verpackung (Beutel aus Aluminium, Folie, PET und Polyethylen niedriger Dichte) verhindert Kontamination durch permeable Gase
- Wird mit individueller Temperaturtabelle, Rückverfolgbarkeitsinformationen und Traceable™ Zertifikat geliefert
Spezifikation
One-Shot-Puffer-Standards pH10.012 (CRM) | |
PH-Geräte und Elektroden | |
100 ml; 6/Packung | |
100 ml One-Shot (6/Packung) |
Blau | |
10.012 | |
Pufferlösung | |
Zertifiziert und rückverfolgbar™ |