Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Speicherkarte Kühl-Gefrier-Kombination, Thermometer/Feuchtigkeitsmesser
Min/Max-Speicher, Alarme für hohe/niedrige Werte und Datenerfassung; Anzeige von °F/°C.
284.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Rückführbar auf NIST |
---|---|
Länge gesamt (angloamerikanisch) | 1 in. |
Gesamtlänge (metrisch) | 25.4 mm |
Auflösung | 0.1°C |
Breite (angloamerikanisch) | 2.5 ft. |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13557070
|
Fisherbrand™
|
Ohne Edelstahl-Sonde; mit 256 MB-SD-Speicherkarte, USB-Kartenlesegerät, Magnetbänder zur Befestigung, Velcro-Band, Wandbefestigung, Tischständer, Batterien, Adapter, Kunststoffgehäuse |
284.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13587070
|
Fisherbrand™
|
Edelstahlsonde, 256 MB-SD-Speicherkarte, USB-Kartenlesegerät, Magnetbänder zur Befestigung, Velcro-Band, Wandbefestigung, Tischständer, Batterien, Adapter, Kunststoffgehäuse |
284.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Min/Max-Speicher, Alarme für hohe/niedrige Werte und Datenerfassung; Anzeige von °F/°C. Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Card Thermometer/Feuchtemessgeräte für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte erfassen einen kontinuierlichen Datenstrom, um das Verhalten von Kühlgeräten, Raumbereichen oder Tests nachvollziehen zu können.
Unabhängige Einheit mit Datenaufzeichnungsfunktion, verwendet eine entnehmbare standardmäßige SD-Speicherkarte, wie sie z. B. in Digitalkameras verwendet wird.
Thermometer
- Misst im Bereich von -30 °C bis +70 °C (-22 °F bis +158 °F)
- Die abgedichtete Flaschensonde ist gegen schnelle Änderungen beim Öffnen der Kühlgerätetür isoliert
- Die Lösung befindet sich in einer Flasche aus GRAS-Material (Generally Recognized As Safe)
- Das dünne Kabel erlaubt das dichte Schließen der Kühlgerätetür
- Der Alarm ist in Schritten von 0.1° einstellbar. Der Alarm piept und ein hellrotes LED-Licht blinkt, wenn sich die Temperatur außerhalb des eingestellten Bereichs befindet
- Die vierzeilige Anzeige zeigt die Temperatur der Flaschensonde, die Umgebungstemperatur, die Feuchtigkeit und die Uhrzeit
- Batterien und Adapter sind im Lieferumfang enthalten
- Speichert die Messungen von einmal pro Minute bis zu einmal alle 720 Minuten auf einer entnehmbaren, standardmäßigen SD-Speicherkarte
- Das Thermometer erfasst 5.9 Millionen Messungen (über 10 Jahre an minütlichen Messungen)
- Der Speicherkartenleser (mitgeliefert) passt in jeden USB-Port an einem Windows™ oder Mac™ Computer – keine spezielle Software erforderlich – und liefert einen sofortigen Bericht
- Die Textdatei auf der Speicherkarte zeigt das Datum, die Uhrzeit und die Sensormessung in einer Zeile
- Der Textbericht umfasst Datum/Uhrzeit und Sensormessung, die in eine Tabelle oder Datenbank übertragen werden können
Spezifikationen
- Sonden: interne Umgebungstemperatur, interne Feuchtigkeit, externer Flaschensonde oder Edelstahlsonde
- Temperaturbereich der Sonde: -30 bis +70 °C (-22 bis +158 °F)
- Auflösung:0.1°C
- Genauigkeit der Sondentemperatur: ±0.6°C (0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]), ±1.2 °C (-30 °C bis 0 °C [-22 °F bis +32 °F], 50 °C bis 70 °C [122 °F bis 158 °F)
- Feuchtigkeitsbereich: 0 bis 99.9 % RH
- Feuchtigkeitsauflösung: 0.1
- Feuchtigkeitsgenauigkeit: ±5 % RH bei 25 °C (77 °F) im Bereich von 20 bis 85 % RH, sonst ±7 % RH
- Anzeige: vierzeilig, Höhe der LCD-Ziffernhöhe: 0.7 in (1.7 cm)
- Größe der Flaschensonde: 1 ×2.5 in (2.54 × 6.35 cm)
- Größe der Edelstahlsonde: 0.16 × 1 in (0.41 × 2.54 cm)
- Kabellänge: 79 in (200 cm)
- Größe, L × B × H: 3.5 × 4.25 × 1.25 in (8.89 × 32.7 × 3.18 cm)
- Gewicht: 7 oz (198 g)
- Gehäuse: stoßfestes, chemikalienbeständiges ABS
Beide Modelle enthalten interne Sonden zum Messen der Umgebungstemperatur und der Feuchtigkeit
- S04566: Das Flaschensonden-Modell ist ideal zum Überwachen von Kühlgeräten, Gefriergeräten und Inkubatoren geeignet
- S04567: Das Modell mit Edelstahlsonde ist ideal für Qualitätskontrolle und Forschung geeignet
Bestellinformation
Batterien halten ein Jahr, wenn keine Daten erfasst werden, und einen Monat bei einer Probenahmerate von einer pro Minute. Wenn der Adapter nicht mit Strom versorgt wird, setzt die Versorgung durch die Batterie automatisch ein.
Zertifizierungen
Inklusive Traceable®-Zertifikat, das die Rückführbarkeit gemäß den Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) anzeigt. Kalibriert durch ein A2LA™ akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor.
Spezifikation
Rückführbar auf NIST | |
25.4 mm | |
2.5 ft. | |
70°C | |
− 30°C | |
-30°C bis +70°C | |
76.2 cm |
1 in. | |
0.1°C | |
158°F | |
-22°F | |
-22°F to +158°F | |
±0,6°C |