Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Vortexmischer: Schaumstoffeinsatz-Set
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15706949
  • 21.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller'; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Packung mit verschiedenen Schaumstoffeinsätzen
  • Enthält Schaumstoffeinsätze für folgende Teile: 9 bis 13 mm Röhrchenhalter, 14 bis 19 mm Röhrchenhalter, 20 bis 29 mm
Spezifikation
Spezifikation
9 bis 13 mm, 14 bis 19 mm, 20 bis 29 mm
Schaumstoff
9 bis 13 mm-Röhrchenhalter, 14 bis 19 mm-Röhrchenhalter, 20 bis 29 mm
Schaumstoffeinsatz-Set
14 bis 19 mm