Learn More
Fisherbrand™ 12-Zahnkränze für horizontale Midigel-Systeme
12-Zahnkränze für horizontale Midigel-Systeme
54.20 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ A1 großes Gel-Elektrophoresesystem |
---|---|
Typ | Standardkamm |
Anzahl Zähne | 12 |
Breite (angloamerikanisch) Zähne | 0.34 Zoll |
Breite (metrisch) Zähne | 0.87 cm |
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) Zähne | Füllmenge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) Zähne | Füllmenge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12423637
|
Fisherbrand™
|
0.15 cm | 60 μ l |
54.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12413637
|
Fisherbrand™
|
0.1 cm | 40 μ l |
54.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Zubehör für die Verwendung mit horizontalen Midigel-Systemen
Spezifikation
Owl™ A1 großes Gel-Elektrophoresesystem | |
12 | |
0.87 cm |
Standardkamm | |
0.34 Zoll |