Learn More
Fisherbrand™ 1536-Well Polystyrol-Platten
Entwickelt für das Hochdurchsatz-Screening und ermöglicht es Endbenutzern, viermal so viele Proben auf einer Platte zu testen
295.44 € - 320.80 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 32 x 48 |
Produkttyp | Mehrfachwell-Platten für 1536-Well-Zellkulturen |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13595440
|
Fisherbrand™
|
Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
13575440
|
Fisherbrand™
|
Durchsichtig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
13585440
|
Fisherbrand™
|
Schwarz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Optimiert für automatisierte Systeme, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme
- Hochspezifiziertes Polystyrol
- Erhältlich in schwarz, weiß und transparent
- Niedrige Plattenhöhe für einfaches Stapeln
- Arbeitsvolumenbereich: 1–10 lμL/Well
- Unbehandelt
- Nicht steril
Bestellinformation
Deckel separat erhältlich
Spezifikation
Standard | |
32 x 48 | |
Polystyrol | |
1 bis 101 μl/Well | |
Unbehandelt | |
Für Assays mit geringem Volumen wie kolorimetrische, enzymatische, Klonierung, Replikation und Array sowie Lagerung |
Ohne Deckel | |
Mehrfachwell-Platten für 1536-Well-Zellkulturen | |
1536 | |
Nicht steril | |
Flach |