Learn More
Fisherbrand™ Accumet™ Nadeldrucker für Tischmessgeräte der Serie AR: Ersatzband
Farbband für Fisherbrand Accumet Nadeldrucker
Marke: Fisherbrand™ 78X329101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fisherbrand™ Accumet™ Nadeldrucker für Tischmessgeräte der Serie Accumet AR: Ersatzband
Beschreibung
- Ständige Aufzeichnung von Ergebnissen auf Papier, 2,25 in. (5,7 cm), mit Farbband
- Druck von bis zu 1,625 Zeilen pro Sekunde, 28,75 Zeichen pro Zeile
- Betrieb mit großem (12.500 Zeilen) oder kleinem (3.000 Zeilen) Rollenpapier
- Druckgeschwindigkeit 38 Zeilen pro Minute für 24 Spalten
- Der Drucker kommuniziert über eine standardmäßige RS-232-C-Schnittstelle (und hat einen RS485-Anschluss)
- Die Baudrate beträgt 19.200 bit/s
Spezifikation
Farbband für Nadeldrucker | |
Accumet™ Nadeldrucker |