Learn More
Fisherbrand™ Bitran™ Probenaufbewahrungsbeutel
Wahl zwischen Saranex™ Geruchsschutzfolie für langfristige Lagerung oder Polyethylen für kurzfristige Lagerung
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.69200kg
Artikelnummer. 15733207
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Choice of Saranex™ odor-control film for long-term storage or polyethylene for short-term storage
  • Zum Sammeln, Transportieren und Lagern von Gewebeproben
  • Minimieren Sie den Lagerraum, und verhindern Sie Undichtheiten, Brüche und Kontaminationen
  • Wiederverschließbarer doppelt schließender Reißverschluss
  • Für die Lagerung von Geweben und Fixiermitteln und zur Verwendung als anaerobe Mini-Umgebungen vorgesehen