Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Midi-Plus im Breitformat, 1.5 mm dick
Für den Einsatz mit horizontalen Midi-Plus-Geleinheiten im Breitformat.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02500kg
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Zur Maximierung des Probenvolumens
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 12, 25 und 50 Proben sind mit dem Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Rot | |
Kamm | |
Je 1 | |
60 μ l |
Midi-Plus horizontale Gel-Einheiten im Breitformat | |
20 | |
1.5 mm |