Learn More
Fisherbrand™ COMB 1 PREP 1 MARKER 1MM FOR VS20 VS20
Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard-Gelelektrophorese-Vertikaleinheiten.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Standardmäßig geliefert
- Kämme für 18 und für 36Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Weiß | |
Kamm | |
Je 1 | |
200 μl |
Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten | |
5 | |
1 mm |