Learn More
Fisherbrand™ Glass Disposal Boxes
Artikelnummer. 10614572 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Fußboden
Abmessungen (L x B x H):
12 x 12 x 27 Zoll (30.5 x 30.5 x 68.5 cm)
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
10614572 Fußboden 12 x 12 x 27 Zoll (30.5 x 30.5 x 68.5 cm) 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10614572
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Separate broken and contaminated glassware from other waste.
  • When boxes are full of glass, simply remove the lid and flip up the rear flap to seal
  • Polybag liner for wet glassware can be sealed for safer disposal
  • Prevent injuries from broken glass
  • Printed for maximum visibility
  • Floor Model dimensions: 12L × 12W × 27 in.H (30.5 × 30.5 × 68.6cm)
  • Benchtop Model dimensions: 12L × 12W × 10 in.H (30.5 × 30.5 × 25.4cm)
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 12 x 12 x 27 Zoll (30.5 x 30.5 x 68.5 cm)
Höhe (metrisch) 68.6 cm
Länge (metrisch) 30.5 cm
Modell Fußboden
Öffnungsgröße (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 30.5 cm
Auskleidungsmaterial Polybag Liner
Zur Verwendung mit (Anwendung) Separate broken and contaminated glassware from other waste
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (angloamerikanisch) 27 in.