Learn More
Fisherbrand™ GLASSWARE-RESCUER
Das Wegwerfen von abgesplitterten Glasinstrumenten war gestern
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Das Wegwerfen von abgesplitterten Glasinstrumenten war gestern
- Halbrunde Form mit rutschfestem facettiertem Griff
- Keine scharfen Kanten
- Schneidet Glasschläuche ab
Bestellinformation
Durchmesser der Feile, 1/4 Zoll (6 mm). Länge der Feile 4 Zoll (10 cm) Gesamt-Länge 8 Zoll (20 cm)
Spezifikation
Half-Rounded | |
8 Zoll | |
Nonslip Faceted |
Glaswarenretter, Diamantfeile | |
Rutschfester facettierter Griff | |
20.3 cm |