Learn More
Fisherbrand™ Nicht sterile Baumwollkugeln
Diese Wattebällchen eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Fisherbrand™ Unsterile Baumwollbällchen sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.62800kg
Beschreibung
Diese Wattebäusche eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Fisherbrand™ Unsterile Wattebäusche sind in verschiedenen Größen erhältlich.
- Einheitlich in Größe und Form
- Aus reiner, natürlicher, gebleichter Baumwolle für erhöhte Saugfähigkeit
- Erhältlich in den Größen Medium, Large, Extra Large und Bulk Roll
Bestellinformation
Für die sterile Version von 22-456-880 bestellen Sie bitte 22-456-885.
Spezifikation
Baumwollbälle | |
Groß | |
3.75 lbs. |
Nicht steril | |
2000/Karton | |
0,004 kg |