Learn More
Fisherbrand™ Schwarze PolyCone Kappen aus Phenolharz
Beschreibung
Polykonische linierte Phenolkappen bilden eine außergewöhnlich dichte Dichtung und bieten eine gute chemische Barriere. Dieser Einsatz formt sich beim Aufschrauben des Deckels um die Dichtungsbereiche der Oberfläche herum, wodurch Auslaufen, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Aufdrehen praktisch ausgeschlossen werden. Hervorragend geeignet für alles, von Flüssigkeiten über Seifen bis hin zu Makro-Wirbellosen.
- Die Einlage schmiegt sich beim Festschrauben der Kappe an Dichtungsbereiche der Oberfläche, wodurch Leckage, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Abziehen praktisch ausgeschlossen werden
- Hervorragend geeignet für alles, von Flüssigkeiten über Seifen bis hin zu Makro-Wirbellosen
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyseal |
Verschlussmaterial | Phenolic |
Verschlussgröße | 20-400 mm |
Verschlusstyp | Screw Cap |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bottle |
Produkttyp | PolyCone Lined Cap |
Farbe | Black |
Material | Phenolic Resin |
Anzahl pro Karton | 576 Cs. |
Verpackung | Packed in 48 bags of 12 |