Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Microtiter Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-195117 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Unsteril
Markertyp:
Schreibbereich
Verpackung:
Roboterpackung
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. 17157885
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Probenverdünnung und/oder Mischprozesse vor dem Transfer auf Mikrotiterplatten
Auch geeignet für HTLV-III-Tests, RIAs, EIAs, PCRs, pharmazeutische Qualitätskontrollen, die Probenlagerung in einem Tiefkühlgerät sowie den Transport von Proben und Reagenzien. Sie haben die Wahl zwischen einfachen Röhrchen oder Röhrchen mit mattierter Beschriftungsfläche.
  • Die hochwertigen Polypropylen-Röhrchen und Verpackungsgestelle sind autoklavierbar und können bei bis zu -80 °C eingefroren werden.
  • Nicht sterile Röhrchen sind zertifiziert RNase- und DNase-frei.
  • Sterile Röhrchen sind zertifiziert RNase-, DNase-, ATP-, DNA- und pyrogenfrei.
  • Mattierte Röhrchen verfügen am Hals über eine Beschriftungsfläche.
  • Kapazität: 1,2 ml
Bestellinformation
Packed in bulk, or in convenient 8 x 12 compact tray packs or robotic racks. Compact Tray PacksSnug, smooth- fitting cover protects samples and enables stacking; With paper grid for easy indentification of contentsRobotic RacksSpecifically designed with 96-well footprint for robotic workstations; One-way lid design with alphanumeric grid enables easy sample identification; Condensation rings inside cover minimize cross-contamination; Tubes fit in straight, upright position
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.2mL
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) HTLV-III-Tests, RIAs, EIAs, PCRs, pharmazeutische Qualitätskontrollen, Probenlagerung in einem Tiefkühlgerät sowie Transport von Proben und Reagenzien
Markertyp Schreibbereich
Verpackung Roboterpackung
Sterilität Unsteril
Graduated Nein
Produkttyp Microtiter Tubes