Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare dickwandige Filterflaschen
Mit dickeren Wänden als herkömmliche Erlenmeyerkolben
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.63890kg
Beschreibung
Mit dickeren Wänden als herkömmliche Erlenmeyerkolben
- Seitenrohranschluss Volumenskala
- Für 1 Vakuumatmosphäre oder 29-Zoll-Quecksilbersäule
- Die Größen 25 bis 500 ml sind mit seitlichen Schlauchanschlüssen versehen 5,16 im Außendurchmesser des Schlauchs
- Die Größe von 1000 ml eignet sich für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 3,8 Zoll.
Compliance
- Gemäß den Anforderungen der ASTM™-Spezifikation E 1406, Typ II, Klasse I entwickelt
Spezifikation
ASTM E 1406, Typ II, Klasse I | |
0.78 cm | |
Borosilikatglas | |
25 ml | |
16.3 cm | |
Ja | |
8,3 cm |
3,26 in. | |
250 ml | |
50 bis 250 ml | |
6.4 Zoll | |
Max. 840 °F | |
Klasse I | |
6 |