Learn More
Fisherbrand™ Sharps-A-Gator™ Sharps Containers
Puncture-resistant with wide rectangular opening for horizontal loading of needles
auf Anfrage
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Used to comply with OSHA standards for sharps and biohazard waste collection. |
|---|---|
| Verschlussfarbe | Clear |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11909651
|
Fisherbrand™
14-827-104 |
7 gal. | 26.5 L | Lockable | Rectangle | ||||
Beschreibung
Puncture-resistant with wide rectangular opening for horizontal loading of needles
- General-purpose sharps container with clear locking lid and marked with biohazard label
- Made from puncture-resistant polypropylene that can be autoclaved or incinerated
- Easily mount on walls and carts, nest to conserve storage space
Compliance
Used to comply with OSHA standards for sharps and biohazard waste collection.
Spezifikation
| Used to comply with OSHA standards for sharps and biohazard waste collection. | |
| Clear | |
| Autoclavable |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.