Learn More
Fisherbrand™ Sharps-A-Gator™ Sharps Containers
Puncture-resistant with wide rectangular opening for horizontal loading of needles
Marke:  Fisherbrand™ 14-827-104
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11909651
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Puncture-resistant with wide rectangular opening for horizontal loading of needles
  • General-purpose sharps container with clear locking lid and marked with biohazard label
  • Made from puncture-resistant polypropylene that can be autoclaved or incinerated
  • Easily mount on walls and carts, nest to conserve storage space
Compliance
Used to comply with OSHA standards for sharps and biohazard waste collection.
Spezifikation
Spezifikation
26.5 L
Lockable
7 gal.
Yes
31 cm
Rectangle
Autoclavable
12 in.
Used to comply with OSHA standards for sharps and biohazard waste collection.
Clear
12 x 15.5 x 14 in. (31 x 39 x 36 cm)
36 cm
10/Cs.
39 cm
15.5 in.
14 in.