Learn More
Fisherbrand™ Schnappkappe™ Graduierte Mikrozentrifugenröhrchen mit flachem Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17818983 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Sterilität:
Steril
Kapazität (metrisch):
2 mL
Graduierungen:
0,5 mL
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Sterilität Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
17818983 Naturfarben Steril 2 mL 0,5 mL 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17818983
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgt für eine sichere Versiegelung— auch über längere Zeiträume hinweg. Kritische Anwendungen, bei denen eine gründliche Probenrückgewinnung ausschlaggebend ist
Sterile und nicht sterile Versionen erhältlich
  • Herstellung aus dauer- materialien -resistentem Polypropylen
  • Das 0,6-ml-Röhrchen ist in 0,2-ml-Schritten absolviert; 1,5-ml-Röhrchen, in 0,5-ml-Schritten mit einer zusätzlichen Graduierung bei 0,1- und 2,0-ml-Größe, in 0,5-ml-Schritten
  • Konkretisiert für den Einsatz in kritischen Anwendungen, bei denen eine minimale Probenentnahme wichtig ist
  • Halten Sie Geschwindigkeiten von bis zu 30.000 x G aus
  • Empfohlen für die Verwendung vom Gefrierschrank zur Zentrifuge
  • Autoklavierbar bis 120° C halten und Gefriertemperaturen von bis zu -80 °C aushalten° C
  • RNase-/DNase-frei
Auftragsinformationen
Nicht sterile Röhrchen werden in der Großpackung geliefert. Sterile Röhrchen (naturfarben) sind einzeln verpackt.
Bestellinformation
Sterile Röhrchen sind einzeln verpackt, um ihre Sterilität zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss, flach
Kapazität (metrisch) 2 mL
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Verschlusstyp Schnappverschluss
Max. RZB 25,000 x g
Graduierungen 0,5 mL
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Länge (metrisch) 40 mm