Learn More
Fisherbrand™ Snap-Cap™ Microcentrifuge Tubes: Standard
Artikelnummer. 15455714 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.25 ml
Länge (metrisch):
35 mm
Material:
Polyethylen
Max. RZB:
28000 x g
Packungsgröße:
10000 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Material Max. RZB unitSize
15455714 0.25 ml 35 mm Polyethylen 28000 x g 10000 Stück
1 options
Artikelnummer. 15455714
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nicht steril
  • In Großpackungen, Farbe: Naturfarben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Kapazität (metrisch) 0.25 ml
Farbe Naturfarben
Material Polyethylen
Verpackung Großpackung
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Schnappverschluss
Max. RZB 28000 x g
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 35 mm