Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Filterpipettenspitzen zum Nachfüllen
Steril und frei von RNase, DNase, Pyrogenen, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA
49.75 € - 109.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Format | Nachfüllpackung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11997714
|
Fisherbrand™
|
Micropoint Nano Spitze, graduiert bei 2,5 ul, 0,1–5 ul | 0,1 bis 5 μl | Micropoint, Universal |
49.75 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11937724
|
Fisherbrand™
|
Spitze mit niedriger Retention, ohne Graduierung, 2–20 μl | 2 bis 20 μl | Abgeschr├ñgt, Filter, geringe Retention, universell passend, Geringe Retention, Universal |
109.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11907724
|
Fisherbrand™
|
Micropoint Spitze; graduiert bei 2 ul; 0,1–5 ul | 0,1 bis 10 μl | Universal |
109.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11957724
|
Fisherbrand™
|
Micropoint-Spitze; graduiert bei 10, 50, 100, 200 μl; 20 bis 200 μl | 20 bis 200 μl | Besonders lang, Filter, geringe Retention, universell passend, Universal, Universal |
109.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11947724
|
Fisherbrand™
|
Spitze mit niedriger Retention, ohne Graduierung, 10–100 μl | 10 bis 100 μl | Abgeschr├ñgt, Filter, geringe Retention, universell passend, Geringe Retention, Universal |
109.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Steril und frei von RNase, DNase, Pyrogenen, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA
Optimal
Verpackungsmerkmale
- Versetzte Wells ermöglichen das Stapeln der Filterspitzen
- Die starren Einsätze gewährleisten durch ein Mehrkanal-Format eine sichere Spitzenversiegelung
- Die Einsätze sind zur besseren Rückverfolgbarkeit mit Chargennummern, Spitzenvolumen und der Fisher Bestellnr. versehen
- Die sterile Verpackung mit Außenhülle schützt die Spitzen vor Kontamination beim Nachfüllen von Einsätzen
- Die umweltfreundliche Nachfüllverpackung reduziert Kunststoffabfall und spart Platz
- Die Führungsschienen des Nachfüllsystems helfen bei der korrekten Ausrichtung der Spitzeneinsätze, damit sie leicht und zuverlässig ins Rack zu überführen sind
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
- Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, wenn der Behälter herunterfällt.
- Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
- Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
- Chargenverfolgbarkeit: Alle Einsätze enthalten die Fisherbrand Artikelnummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer.
- Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
- Contact Clip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen, wenn die Spitzen in Einsätze gesteckt werden
- Mehrkanal-Design; alle Einsätze haben das 96-Well-Format
- Robustes, nicht biegsames Design für sicheren Verschluss jeder Spitze
Spezifikation
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
Nachfüllpackung | |
Polypropylen |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Sure One™ |