Learn More
- Home
- Products
- Stopfen und Verschlüsse
- Stopfen
- Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Artikelnummer. 11538132 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Innendurchmesser (metrisch):
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Farbe:
Cremefarben
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
39 product options available for selection
| Artikelnummer. | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Farbe | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11538132 | 37 mm | 17,5 mm | Cremefarben | 10 Stück |
| 11756477 | 9 mm | 6,5 mm | Rot | 10 Stück |
| 11502493 | 9 mm | 6,5 mm | Rot | 10 Stück |
| 11766477 | 13 mm | 8 mm | Rot | 10 Stück |
| 11512493 | 13 mm | 8 mm | Rot | 10 Stück |
| 11776477 | 17 mm | 9,5 mm | Rot | 10 Stück |
| 11532493 | 17 mm | 9,5 mm | Rot | 10 Stück |
| 11786477 | 21 mm | 11 mm | Rot | 10 Stück |
| 11542493 | 21 mm | 11 mm | Rot | 10 Stück |
| 11706487 | 33 mm | 16 mm | Rot | 10 Stück |
| 11572493 | 33 mm | 16 mm | Rot | 10 Stück |
| 11562493 | 29 mm | 14 mm | Rot | 10 Stück |
| 11716477 | 29 mm | 14 mm | Rot | 10 Stück |
| 10709984 | 25 mm | 12,5 mm | Rot | 10 Stück |
| 11552493 | 25 mm | 12,5 mm | Rot | 10 Stück |
| 11746477 | 41 mm | 19 mm | Rot | 10 Stück |
| 11592493 | 41 mm | 19 mm | Rot | 10 Stück |
| 11716487 | 45 mm | 20 mm | Rot | 10 Stück |
| 11502503 | 45 mm | 20 mm | Rot | 10 Stück |
| 11532503 | 57 mm | 25 mm | Rot | 10 Stück |
| 10171552 | 57 mm | 25 mm | Rot | 10 Stück |
| 11522503 | 53 mm | 24 mm | Rot | 10 Stück |
| 11588122 | 17 mm | 9,5 mm | Cremefarben | 10 Stück |
| 11578122 | 13 mm | 8 mm | Cremefarben | 10 Stück |
| 11598122 | 21 mm | 11 mm | Cremefarben | 10 Stück |
| 11518132 | 29 mm | 14 mm | Cremefarben | 10 Stück |
| 10777864 | 29 mm | 14 mm | Cremefarben | 10 Stück |
| 11508132 | 25 mm | 12,5 mm | Cremefarben | 10 Stück |
| 11528132 | 33 mm | 16 mm | Cremefarben | 10 Stück |
| 11548132 | 41 mm | 19 mm | Cremefarben | 10 Stück |
| 11558132 | 45 mm | 20 mm | Cremefarben | - |
| 11568132 | 49 mm | 22 mm | Cremefarben | - |
| 11578132 | 53 mm | 24 mm | Cremefarben | 10 Stück |
| 11588132 | 57 mm | 25 mm | Cremefarben | - |
| 11764306 | 37mm | 17,5 mm | Rot | 10 Stück |
| 11582493 | 37mm | 17,5 mm | Rot | 10 Stück |
| 11786457 | 49 mm | 6,5 mm | Rot | 10 Stück |
| 11512503 | 49 mm | 6,5 mm | Rot | 10 Stück |
| 11568122 | 9 mm | 6,5 mm | Cremefarben | 10 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Artikelnummer.
11538132
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 17,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Behälter mit schmaler Öffnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Behälter mit 1.77 bis 1.87 cm Innendurchmesser |
| Gesamtpositionen | 1 |
| Farbe | Cremefarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 37 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Umdreh-Septumstopper |
| Stopper Number | 3 |