Learn More
Fisherbrand™ Gummistopfen mit zwei Löchern
Artikelnummer. p-77852 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
2 cm
Länge (metrisch):
2.5 cm
Größe:
2
Stopper Number:
2
Packungsgröße:
57 Stück
Artikelnummer. 11756078
Marke: Fisherbrand™ 6299173
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verschiedene Größen von 00 bis 15
  • Lochgröße: 3 bis 5 mm
Die ungefähre Anzahl pro Packung basiert auf der durchschnittlichen Anzahl der Stopfen in 1 lb. (454 g).
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung 0.5 cm
Innendurchmesser (metrisch) 5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur allgemeinen Anwendung
Länge (metrisch) 2.5 cm
Größe 2
Gesamtpositionen 2
Farbe Schwarz
Diameter (Metric) Bottom 1.6 cm
Oberer Durchmesser (metrisch) 2 cm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Konischer Stopfen mit zwei Öffnungen
Stopper Number 2