Learn More
Fisherbrand™ Kunststoffdeckel für Ultraschallreinigungsgerät
Eine praktische Abdeckung als Ergänzung zu Ihrem Ultraschallreinigungsgerät. Fisherbrand™ Diese Abdeckungen für Ultraschallreinigungsgeräte sind aus langlebigem blauem Kunststoff hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.03300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11706208
  • 75.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt den Aufheizvorgang
  • In umgedrehten Zustand kann der Deckel als Abtropfschale verwendet werden
  • Die gesammelte Reinigungsflüssigkeit kann wieder in den Tank gegeben werden
Spezifikation
Spezifikation
Abdeckung
Ultraschallreiniger, 45 l