Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglashalter aus Edelstahl
Verwenden Sie diesen Fisherbrand™ Reagenzglashalter mit Fisherbrand™ Doppelfrequenz-Ultraschallreinigern der 112xx Serie. Mit dem Ultraschallreiniger lassen sich die Reagenzgläser problemlos pflegen und handhaben.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26000kg
Description
- Mehrere Löcher, um 12 Reagenzgläser zu halten
- Doppelgriffe sichern den Halter einfach im Ultraschallreiniger
- Edelstahl
- Geringes Gewicht, einfache Handhabung
Specifications
Reagenzglashalter | |
FB11211 Ultraschallreinigungsgerät | |
Edelstahl |