missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ X4000 Caps Fisherbrand PTFE lined 20/40
Spezifikation
Verschlussauskleidung | PTFE/Polyethylene |
Verschlussmaterial | Polypropylene |
Verschlussgröße | 33-400 mm |
Verschlusstyp | Screw Cap |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bottle |
Produkttyp | PE Foam/PTFE Lined Cap |
Farbe | White |
Beschreibung | Screw cap |
Material | Polypropylene |
Anzahl pro Karton | 2100/Cs. |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'