Learn More
Fisherbrand™ Write-On™ Metallanhänger
Extrem robuste Aluminiumanhänger, die mit einem gewöhnlichen Kugelschreiber dauerhaft beschriftet werden können.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09900kg
Beschreibung
Extrem haltbare Aluminiumetiketten, die mit einem gewöhnlichen Kugelschreiber dauerhaft graviert werden können
- Auf einer oder auch auf beiden Seiten beschreibbar
- Für warme, kalte und feuchte Umgebungen geeignet
- Ideal für die Kennzeichnung von Proben, Zylindern, Ventilen und Schläuchen, mit Befestigungsdraht
Spezifikation
Aluminium | |
Zur Kennzeichnung von Proben, Zylindern, Ventilen und Schläuchen | |
Drähte | |
3,12 in. | |
-40 bis 300 °F | |
3.47 cm |
Geeignet für den Einsatz in feuchten Umgebungen im Bereich von -40 °F bis 300 °F (-40 °C bis 148 °C) | |
Extremely durable | |
7.92 cm | |
-40 bis +148 °C | |
1,37 in. | |
7.92 x 3.47 cm |