Learn More
ACROBiosystems FITC-Labeled Human BCMA / TNFRSF17 Protein, His Tag DMF Filed
387.09 € - 2661.24 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001183.2
Molekulargewicht 7.8 kDa
Quelle FITC-Labeled Human BCMA, His Tag (Cat. No. BCA-HF2H1) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession # Q02223-1). It is the FITC labeled form of Human BCMA, His Tag (Cat. No. BCA-H522y).
Immunogen Met 1 - Ala 54
Lagerungsbedingungen -20°C, avoid light
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16447219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
BCA-HF2H1-25UG
25 μg
387.09 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16437219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
BCA-HF2H1-200UG
200 μg
2661.24 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 17 (TNFRSF17) is also known as B-cell maturation protein (BCMA), CD antigen CD269, which is a member of the TNF-receptor superfamily. TNFRSF17 contains one TNFR-Cys repeat. TNFRSF17 is expressed in mature B-cells, but not in T-cells or monocytes. TNFRSF17 is receptor for TNFSF13B/BLyS/BAFF and TNFSF13/APRIL. TNFRSF17 promotes B-cell survival and plays a role in the regulation of humoral immunity. TNFRSF17 can activate NF-kappa-B and JNK.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 7.8 kDa. The protein migrates as 10 kDa and 14-16 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001183.2
FITC-Labeled Human BCMA, His Tag (Cat. No. BCA-HF2H1) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession # Q02223-1). It is the FITC labeled form of Human BCMA, His Tag (Cat. No. BCA-H522y).
-20°C, avoid light
BCMA
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Fluorescent labeled protein
7.8 kDa
Met 1 - Ala 54
TNFRSF17,CD269,BCM,BCMA
FITC
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE