Learn More
ACROBiosystems FITC-Labeled Human Mesothelin / MSLN (296-580) Protein, His Tag
387.09 € - 2661.24 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH09272
Molekulargewicht 33.0 kDa
Quelle FITC-Labeled Human Mesothelin (296-580), His Tag (Cat. No. MSN-HF223) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Glu 296 - Gly 580 (Accession # AAH09272). It is the FITC labeled form of Human Mesothelin (296-580), His Tag (Cat. No. MSN-H5223).
Immunogen Glu 296 - Gly 580
Lagerungsbedingungen -20°C, avoid light
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16487879
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
MSN-HF223-25UG
25 μg
387.09 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16477879
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
MSN-HF223-200UG
200 μg
2661.24 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mesothelin (MSLN) is also known as CAK1 antigen, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, which belongs to the mesothelin family. Mesothelin / MSLN can be proteolytically cleaved into the following two chains by a furin-like convertase: Megakaryocyte-potentiating factor (MPF) and the cleaved form of mesothelin. Both MPF and the cleaved form of mesothelin are N-glycosylated. Mesothelin / MSLN can interacts with MUC16. The membrane-anchored forms of MSLN may play a role in cellular adhesion. MPF potentiates megakaryocyte colony formation in vitro.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 33.0 kDa. The protein migrates as 35-45 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH09272
FITC-Labeled Human Mesothelin (296-580), His Tag (Cat. No. MSN-HF223) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Glu 296 - Gly 580 (Accession # AAH09272). It is the FITC labeled form of Human Mesothelin (296-580), His Tag (Cat. No. MSN-H5223).
-20°C, avoid light
Mesothelin
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Fluorescent labeled protein
33.0 kDa
Glu 296 - Gly 580
MSLN,Mesothelin,MPF
FITC
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE