Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixable Viability Dye eFluor™ 455UV
Artikelnummer. 15500617
Click to view available options
Menge:
100 Tests
500 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
500 Tests
Artikelnummer. 15500617
Marke: Invitrogen™ 65086814
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Kann zur irreversiblen Kennzeichnung von toten Zellen vor Kryokonservierung, Fixierung und/oder Permeabilisierung verwendet werden. Im Gegensatz zu 7-AAD und PI können mit Fixable Viability Dyes markierte Zellen gewaschen, fixiert, permeabilisiert und für intrazelluläre Antigene gefärbt werden, ohne dass die Färbungsintensität verloren geht.
  • Fixierbare Viabilitätsfarbstoffe können zur Kennzeichnung von Zellen aller Spezies verwendet werden
  • Fixierbarer Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 455UV kann durch einen UV-Laser (≈350 nm) angeregt werden und hat eine Spitzenemission bei 455 nm.
  • Zur Kompensation wird empfohlen, eine Probe der mit dem fixierbaren Viabilitätsfarbstoff gefärbten Zellen zu verwenden
  • Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 455UV wird als vorverdünnte Lösung in hochwertigem, wasserfreiem DMSO geliefert. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen
  • Bei −70 °C und mit Trockenmittel lagern
  • Kann bis zu 20 Mal eingefroren und wieder aufgetaut werden
  • Das Produkt muss vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden
  • Die Färbung kann vor oder nach der Oberflächenfärbung erfolgen
  • Zellen können nach dem Färben kryokonserviert werden, ohne dass sich dies negativ auf die Färbungsintensität von toten Zellen nach dem Auftauen auswirkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Farbstoff
Emission 350⁄455
Produktlinie eBioscience
Menge 100 Tests