Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixierbarer Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 660
Click to view available options
Menge:
100 Tests
500 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
500 Tests
Beschreibung
- Fixierbare Viabilitätsfarbstoffe können zur Kennzeichnung von Zellen aller Spezies verwendet werden
- Der Fixable Viability Dye eFluor™ 660 kann durch die violette Laserlinie (633 nm) angeregt werden und hat 660 nm Peak-Emission, die sich mit einem 660/20-Bandpassfilter (äquivalent zu APC oder Alexa Fluor™ 647) nachweisen lässt.
- Zur Kompensation wird empfohlen, eine Probe der mit dem fixierbaren Viabilitätsfarbstoff gefärbten Zellen zu verwenden
- Wenn zu erwarten ist, dass der Anteil an toten Zellen unter 5 % liegt, empfiehlt es sich, ein kleines Aliquot an Zellen zu entnehmen, dieses 1 Minute lang auf 65 °C zu erhitzen und dann sofort 1 Minute lang auf Eis zu legen. Nach dieser Behandlung können die durch Hitze abgetöteten Zellen : mit lebenden Zellen kombiniert und daraufhin mit Fixable Viability Dye gefärbt werden.
- Fixable Viability Dye eFluor™ 660 wird als vorverdünnte Lösung, zubereitet in hochwertigem, wasserfreiem DMSO geliefert. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen
- Bei −70 °C mit Trockenmittel lagern
- Kann bis zu 20 Mal eingefroren und wieder aufgetaut werden
- Das Produkt muss vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden
- Die Färbung kann vor oder nach der Oberflächenfärbung erfolgen
- Zellen können nach dem Färben kryokonserviert werden, ohne dass sich dies negativ auf die Färbungsintensität von toten Zellen nach dem Auftauen auswirkt
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Emission | 633⁄660 |
| Produktlinie | eBioscience |
| Menge | 500 Tests |