Learn More
STEMCELL Technologies FK506
Artikelnummer. 17180332
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 17180332
Marke: STEMCELL Technologies 74152
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Calcineurin/NFAT pathway inhibitor; Binds FKBP-12
  • FK506 is a macrolide antibiotic with potent immunosuppressive properties (Thomson et al.) It inhibits the calcineurin/NFAT pathway (Martinez-Martinez & Redondo) and binds with high affinity to FK506 binding protein 12 (FKBP-12) (Thomson et al.)
  • Promotes the self-renewal of mouse embryonic stem cells independent of leukemia inhibitory factor (LIF), and attenuates differentiation following LIF withdrawal (Li et al.)
  • In combination with 1-Azakenpaullone (Catalog #74252) and ID-8 (Catalog #72502), enhances the expansion rates of several human pluripotent stem cell lines (Yasuda et al.)
  • Inhibits pro-inflammatory cytokine production by activated T cells (Sakuma et al.)
Spezifikation
CAS 104987-11-3
Synonym Tacrolimus
Menge 10 mg
Summenformel C44H69NO12
Reinheit ≥ 99 %
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.