Learn More
Invitrogen™ FKBP10 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (0X3B2)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA557869
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30282583
  • 185.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: FDSSYSRNHT YNTYIGQGYI IPGMDQGLQG ACMGERRRIT IPPHLAYGEN GTGDKIPGSA VLIFNVHVID FHNPADVVEI RTLSRPSETC NETTKLGDFV RYHYNCSLLD GTQLFTSHDY GAPQEATLGA NKVIEGLDTG LQGMCVGERR QLIVPPHLAH GESGARGVPG SAVLLFEVEL VSREDGLPTG YLFVWHKDPP ANLFEDMDLN KDGEVPPEEF STFIKAQVSE GKGRLMPGQD PEKTIGDMFQ NQDRNQDGKI TVDELKLKSD EDEERVHEEL.
MAF acts as a transcriptional activator or repressor. The protein is involved in embryonic lens fiber cell development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FKBP10
Recombinant Monoclonal
0.55 mg/mL
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Q96AY3
FKBP10
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 303-582 of human FKBP10 (NP_068758.3).
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
0X3B2
Unconjugated
FKBP10
65 kDa FK506-binding protein; 65 kDa FKBP; AI325255; BRKS1; FK506 binding protein 10; FK506 binding protein 10, 65 kDa; FK506 binding protein 6 (65 kDa); FK506-binding protein 10; FKBP10; FKBP-10; Fkbp1-rs; Fkbp6; FKBP65; FKBP-65; Fkbprp; Fkbp-rs; Fkbp-rs1; hFKBP65; Immunophilin FKBP65; OI11; OI6; Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP10; PPIASE; PPIase FKBP10; PSEC0056; Rotamase
Rabbit
Protein A
RUO
60681
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles