Learn More
Invitrogen™ FKBP10 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (0X3B2)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen FKBP10
Klon 0X3B2
Konzentration 0.55 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30282583
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557869
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30284802
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557870
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: FDSSYSRNHT YNTYIGQGYI IPGMDQGLQG ACMGERRRIT IPPHLAYGEN GTGDKIPGSA VLIFNVHVID FHNPADVVEI RTLSRPSETC NETTKLGDFV RYHYNCSLLD GTQLFTSHDY GAPQEATLGA NKVIEGLDTG LQGMCVGERR QLIVPPHLAH GESGARGVPG SAVLLFEVEL VSREDGLPTG YLFVWHKDPP ANLFEDMDLN KDGEVPPEEF STFIKAQVSE GKGRLMPGQD PEKTIGDMFQ NQDRNQDGKI TVDELKLKSD EDEERVHEEL.
MAF acts as a transcriptional activator or repressor. The protein is involved in embryonic lens fiber cell development.
Spezifikation
Spezifikation
FKBP10
0.55 mg/mL
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Q96AY3
60681
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 303-582 of human FKBP10 (NP_068758.3).
Antibody
0X3B2
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
FKBP10
65 kDa FK506-binding protein; 65 kDa FKBP; AI325255; BRKS1; FK506 binding protein 10; FK506 binding protein 10, 65 kDa; FK506 binding protein 6 (65 kDa); FK506-binding protein 10; FKBP10; FKBP-10; Fkbp1-rs; Fkbp6; FKBP65; FKBP-65; Fkbprp; Fkbp-rs; Fkbp-rs1; hFKBP65; Immunophilin FKBP65; OI11; OI6; Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP10; PPIASE; PPIase FKBP10; PSEC0056; Rotamase
FKBP10
Primary
Protein A