Learn More
FKBP5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | FKBP5 |
---|---|
Konzentration | 0.26 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16892664
|
Proteintech
14155-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16882664
|
Proteintech
14155-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FKBP5 is a member of the immunophilin protein family. This family plays a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. FKBP5 is a cis-trans prolyl isomerase that binds to the immunosuppressants FK506 and rapamycin. It is thought to mediate calcineurin inhibition. It also interacts functionally with mature hetero-oligomeric progesterone receptor complexes along with the 90 kDa heat shock protein and P23 protein. The gene that encodes FKBP5 has been found to have multiple polyadenylation sites. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spezifikation
FKBP5 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q13451, Q64378 | |
14229, 2289, 361810 | |
FKBP5 Fusion Protein Ag5337 | |
Primary | |
-20°C | |
FKBP5 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
51 kDa FK506 binding protein, 51 kDa FKBP, AIG6, Androgen regulated protein 6, FF1 antigen, FK506 binding protein 5, FKBP 5, FKBP 51, FKBP5, FKBP51, FKBP54, HSP90 binding immunophilin, P54, PPIase, PPIase FKBP5, Ptg 10, Rotamase | |
Fkbp5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |