Learn More
FL-411, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447127
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16447127 5 mg -
16434408 10 mg 10 Milligramm
16430727 50 mg -
16405306 100 mg 100 Milligramm
16403066 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16447127 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111102
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress FL-411 is a potent and selective BRD4 inhibitor with an IC50 of 0.43±0.09 μM for BRD4(1).
FL-411 is a potent and selective BRD4 inhibitor with an IC50 of 0.43±0.09 μM for BRD4(1).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FL-411
CAS 2118944-88-8
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H19N3O2S
Menge 5 mg
Synonym BRD4-IN-1
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5.4 mg/mL (15.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC2=C(SC(N=C(C3=CC(C)=C(O)C(C)=C3)N4)=C2C4=O)C1
Molekulargewicht (g/mol) 341.43
Formelmasse 341.43
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death