missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Flagelin 22 TFA

Artikelnummer. 16442999
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16442999

Marke: MedChemExpress HYP1568A

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Flagelin 22 TFA (Flagellin 22 TFA), a fragment of bacterial flagellin, is an effective elicitor in both plants and algae.

Spezifikation

Reinheit 95.28%
Inhalt und Lagerung Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Molekulargewicht 2386.5 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 250 mg/mL (104.76 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (13.97 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Flagellin 22 TFA
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt