Learn More
Thermo Scientific™ Flammenfilter für Lösungsmittel
Wird an den Vakuumanschluss an der Rückwand angeschlossen und für Anwendungen mit Lösungsmitteln mit einer Zündtemperatur von <21 °C empfohlen
Marke: Thermo Scientific™ 50042626
2410.04 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21724" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Wird an den Vakuumanschluss an der Rückwand angeschlossen und für Anwendungen mit Lösungsmitteln mit einer Zündtemperatur von <21 °C empfohlen
- Wird an den Vakuumanschluss an der Rückwand angeschlossen und für Anwendungen mit Lösungsmitteln mit einer Zündtemperatur von <21 °C empfohlen.
Spezifikation
Flammenfilter | |
Vacutherm VT 6000 M/P-BL Ofen, Vakuumschläuche |