missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure EcoFlex Flash Chromatographiekassetten: Amino

Artikelnummer. 16360176 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch) Röhrchengestell:
4 g
12 g
20 g
Enthält:
2 Stück
5 St.
5 Stück
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Röhrchengestell Enthält Packungsgröße
16360176 20 g 2 Stück 2 Stück
16350176 12 g 5 St. -
16340176 4 g 5 Stück 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16360176 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 140000061
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt.

  • Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
  • Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 5.000 g
  • Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
  • Silika eignet sich ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
  • Amino-funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und eignet sich ideal für Kohlenhydrate.
  • C18-funktionalisiertes Silika eignet sich ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
  • Diol-funktionalisiertes Silika bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und eignet sich ideal für Lipide
  • Neutrales Aluminiumoxid eignet sich ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material Polypropylen
Typ Amino
Enthält 2 Stück
Auflösung 40 bis 60 μm
Größe (metrisch) Röhrchengestell 20 g
Säulentyp Amino
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen, ideal für Kohlenhydrate
Zur Verwendung mit (Geräte) Jedes Flash-System
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.