Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex C18
FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt. C18-funktionalisiertes Kieselgel ist ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
Marke: BUCHI 140000055
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64000kg
Beschreibung
- Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
- Große Auswahl an Kartuschengrößen von 4 g bis 5.000 g
- Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
- Silika ist ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
- Für Amino funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und ist ideal für Kohlenhydrate.
- C18-funktionalisiertes Kieselgel ist ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
- Diol-funktionalisiertes Kieselgel bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und ist ideal für Lipide
- Neutrales Aluminiumoxid ist ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
Spezifikation
Polypropylen | |
1 Stück | |
330 g | |
Unpolare Verbindungen, ideal für Peptide |
C18 | |
40 bis 60 μm | |
C18 | |
Jedes Flash-System |