Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex Flash-Chromatographie-Kassetten: C18.
Artikelnummer. 16370166 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
1 Stück
1 Stk.
2 St.
2 Stück
5 St.
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
1500 g
3000 g
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
16370166 2 Stück 80 g 2 Stück
16380166 2 Stück 120 g 2 Stück
16340166 5 St. 12 g 5 Stück
16320176 1 Stk. 1500 g -
16350166 2 St. 20 g 2 Stück
16390166 1 Stk. 220 g 1 Stück
16330176 1 Stk. 3000 g -
16300176 1 Stück 330 g 1 Stück
16360166 2 Stück 40 g 2 Stück
16330166 5 St. 4 g 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16370166 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 140000052
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt.
  • Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
  • Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 5.000 g
  • Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
  • Silika eignet sich ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
  • Amino-funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und eignet sich ideal für Kohlenhydrate.
  • C18-funktionalisiertes Silika eignet sich ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
  • Diol-funktionalisiertes Silika bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und eignet sich ideal für Lipide
  • Neutrales Aluminiumoxid eignet sich ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Typ C18.
Enthält 2 Stück
Auflösung 40 bis 60 μm
Säulenbettgewicht (metrisch) 80 g
Säulentyp C18.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Unpolare Verbindungen, ideal für Peptide
Zur Verwendung mit (Geräte) Jedes Flash-System