missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure EcoFlex Flash Chromatographiekassetten: Silika

Artikelnummer. 17458712 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17458712 5 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17458712 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11072741
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt.

  • Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
  • Große Auswahl an Kartuschengrößen von 4 g bis 5.000 g
  • Nicht-RFID-fähig, geeignet für jedes System von BUCHI , ISCO, Biotage , Interchim oder Yamazen
  • Silika ist ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
  • Für Amino funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und ist ideal für Kohlenhydrate.
  • C18-funktionalisiertes Kieselgel ist ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
  • Diol-funktionalisiertes Kieselgel bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und ist ideal für Lipide
  • Neutrales Aluminiumoxid ist ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material Silika
Typ Leere Säule
Kapazität (metrisch) 5 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.