Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex Flash Chromatographiekassetten: Silika
Artikelnummer. 16350146 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
10 Stück
12 St.
12 Stück
18 Stück
20 Stück
2 St.
3 Stk.
5 St.
6 Stück
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
12 g
25 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1600 g
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
18 Stück
2 Stück
20 Stück
3 Stück
5 Stück
6 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
16350146 12 Stück 40 g 12 Stück
15857051 10 Stück 120 g 10 Stück
16330146 18 Stück 12 g 18 Stück
16380146 2 St. 1600 g 2 Stück
15867051 6 Stück 220 g 6 Stück
16340146 12 St. 25 g 12 Stück
16360146 5 St. 330 g 5 Stück
16320146 20 Stück 4 g 20 Stück
16370146 3 Stk. 800 g 3 Stück
15847051 10 Stück 80 g 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16350146 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 140000024
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt.
  • Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
  • Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 5.000 g
  • Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
  • Silika eignet sich ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
  • Amino-funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und eignet sich ideal für Kohlenhydrate.
  • C18-funktionalisiertes Silika eignet sich ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
  • Diol-funktionalisiertes Silika bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und eignet sich ideal für Lipide
  • Neutrales Aluminiumoxid eignet sich ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Typ Silika
Enthält 12 Stück
Auflösung 40 bis 63 μm
Säulenbettgewicht (metrisch) 40 g
Säulentyp Silika
Zur Verwendung mit (Anwendung) Basisanwendungen, polare Verbindungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Jedes Flash-System